4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451441-1G OR451441-5G
APOSOR451441-1GEA 0 EUR
APOSOR451441-1G APOSOR451441-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formula: C₄H₆ClN₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142897
Núm. CAS: 1197235-09-8