1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451450-1G OR451450-5G
APOSOR451450-1GEA 69.6 EUR
APOSOR451450-1G APOSOR451450-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Formula: C₆H₆N₄·ClH
MW: 170,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25371291
Núm. CAS: 1431970-26-1