Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451452-1G OR451452-5G
APOSOR451452-1GEA 197 EUR
APOSOR451452-1G APOSOR451452-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formula: C₆H₆N₄
MW: 134,139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01693048
Núm. CAS: 1194-63-4