3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451453-1G OR451453-5G
APOSOR451453-1GEA 78.3 EUR
APOSOR451453-1G APOSOR451453-5G
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂BrClN₂
MW: 181,418 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30079725
Núm. CAS: 27258-12-4