4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451455-1G OR451455-25G OR451455-5G
APOSOR451455-1GEA 139 EUR
APOSOR451455-1G APOSOR451455-25G APOSOR451455-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,558 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463989
Núm. CAS: 84547-83-1