2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451457-1G OR451457-5G
APOSOR451457-1GEA 174 EUR
APOSOR451457-1G APOSOR451457-5G
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Formula: C₈H₁₁NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602524
Núm. CAS: 79509-90-3