Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45147-1G OR45147-250MG
APOSOR45147-1GEA 270 EUR
APOSOR45147-1G APOSOR45147-250MG
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formula: C₈H₄N₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08848199
Núm. CAS: 2602-85-9