Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45158-1G OR45158-250MG OR45158-5G
APOSOR45158-1GEA 65.4 EUR
APOSOR45158-1G APOSOR45158-250MG APOSOR45158-5G
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00275273
Núm. CAS: 59962-89-9