Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45160-1G OR45160-250MG
APOSOR45160-1GEA 998 EUR
APOSOR45160-1G APOSOR45160-250MG
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28987315
Núm. CAS: 74222-19-8