6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45162-1G OR45162-250MG
APOSOR45162-1GEA 102 EUR
APOSOR45162-1G APOSOR45162-250MG
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20528041
Núm. CAS: 442125-04-4