Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45163-1G OR45163-250MG
APOSOR45163-1GEA 128 EUR
APOSOR45163-1G APOSOR45163-250MG
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁BrO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16089983
Núm. CAS: 150612-67-2