Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45165-1G OR45165-250MG
APOSOR45165-1GEA 145 EUR
APOSOR45165-1G APOSOR45165-250MG
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁BrO₄
MW: 299,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31726338
Núm. CAS: 91571-13-0