7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45167-1G OR45167-250MG
APOSOR45167-1GEA 145 EUR
APOSOR45167-1G APOSOR45167-250MG
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇BrO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22574014
Núm. CAS: 875830-98-1