7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45170-1G OR45170-250MG
APOSOR45170-1GEA 145 EUR
APOSOR45170-1G APOSOR45170-250MG
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₃
MW: 241,038 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699647
Núm. CAS: 550998-59-9