Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45171-1G OR45171-250MG
APOSOR45171-1GEA 102 EUR
APOSOR45171-1G APOSOR45171-250MG
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₃
MW: 234,251 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066839
Núm. CAS: 167626-44-0