2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR45172-1G OR45172-250MG OR45172-5G
APOSOR45172-1GEA 134 EUR
APOSOR45172-1G APOSOR45172-250MG APOSOR45172-5G
2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31666885
Núm. CAS: 1772586-39-6
UN: 3261
ADR: 8,III