N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45179-1G OR45179-250MG
APOSOR45179-1GEA 278 EUR
APOSOR45179-1G APOSOR45179-250MG
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16767982
Núm. CAS: 70590-12-4