N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45180-1G OR45180-250MG
APOSOR45180-1GEA 271 EUR
APOSOR45180-1G APOSOR45180-250MG
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16767981
Núm. CAS: 343269-59-0