2-Methylbenzofuran-6-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR451800-100MG OR451800-250MG
APOSOR451800-100MGEA 63.8 EUR
APOSOR451800-100MG APOSOR451800-250MG
2-Methylbenzofuran-6-ol
2-Methylbenzofuran-6-ol
Formula: C₉H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09908136
Núm. CAS: 54584-24-6