4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR45199-1G
OR45199-250MG
APOSOR45199-1GEA
0
EUR
APOSOR45199-1G
APOSOR45199-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula:
C₈H₈OS Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06802673 Núm. CAS: 893738-62-0 |