2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452002-1G OR452002-5G
APOSOR452002-1GEA 139 EUR
APOSOR452002-1G APOSOR452002-5G
2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
2-Cyano-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190.199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264319
Núm. CAS: 263396-40-3