3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3-(3-iodophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3-I)-OH
OR452004-1G OR452004-5G
APOSOR452004-1GEA 154 EUR
APOSOR452004-1G APOSOR452004-5G
3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
3-Iodo-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀INO₂
MW: 291.086 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05227974
Núm. CAS: 20846-38-2