7-Bromo-L-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-Trp(7-Br)-OH, (S)-2-Amino-3-(7-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR452008-250MG
APOSOR452008-250MGEA 708 EUR
APOSOR452008-250MG
7-Bromo-L-tryptophan 97%
7-Bromo-L-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264335
Núm. CAS: 75816-19-2