7-Bromo-D-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452009-250MG OR452009-500MG
APOSOR452009-250MGEA 699 EUR
APOSOR452009-250MG APOSOR452009-500MG
7-Bromo-D-tryptophan 97%
7-Bromo-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264336
Núm. CAS: 496929-99-8