4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
OR45201-1G OR45201-250MG
APOSOR45201-1GEA 696 EUR
APOSOR45201-1G APOSOR45201-250MG
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formula: C₈H₁₀OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32219464
Núm. CAS: 2416262-91-2