Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452010-1G OR452010-250MG OR452010-500MG
APOSOR452010-1GEA 522 EUR
APOSOR452010-1G APOSOR452010-250MG APOSOR452010-500MG
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840393
Núm. CAS: 478183-61-8