Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452011-1G
OR452011-250MG
OR452011-500MG
APOSOR452011-1GEA
522
EUR
APOSOR452011-1G
APOSOR452011-250MG
APOSOR452011-500MG
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine
Formula:
C₁₂H₂₁NO₄ MW: 243.299 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840392 Núm. CAS: 478183-60-7 |