Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452012-1G OR452012-5G
APOSOR452012-1GEA 139 EUR
APOSOR452012-1G APOSOR452012-5G
Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Fmoc-3-Cyclohexylalanine
Formula: C₂₄H₂₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274812
Núm. CAS: 188632-07-7