2,3-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452014-1G OR452014-500MG OR452014-5G
APOSOR452014-1GEA 197 EUR
APOSOR452014-1G APOSOR452014-500MG APOSOR452014-5G
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318243
Núm. CAS: 110300-04-4