2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452015-1G OR452015-500MG OR452015-5G
APOSOR452015-1GEA 261 EUR
APOSOR452015-1G APOSOR452015-500MG APOSOR452015-5G
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234.079 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05228013
Núm. CAS: 110300-03-3