5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452016-1G
OR452016-500MG
APOSOR452016-1GEA
522
EUR
APOSOR452016-1G
APOSOR452016-500MG
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Formula:
C₁₀H₁₂ClNO₃ MW: 229.66 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05227941 Núm. CAS: 603105-71-1 |