3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452017-1G OR452017-500MG
APOSOR452017-1GEA 522 EUR
APOSOR452017-1G APOSOR452017-500MG
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264360
Núm. CAS: 142995-28-6