3-Cyclohexyl-DL-alanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3-cyclohexylpropanoic acid
OR452018-1G OR452018-5G
APOSOR452018-1GEA 31.9 EUR
APOSOR452018-1G APOSOR452018-5G
3-Cyclohexyl-DL-alanine 97%
3-Cyclohexyl-DL-alanine
Formula: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.237 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00996128
Núm. CAS: 4441-50-3