4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452019-1G OR452019-500MG
APOSOR452019-1GEA 522 EUR
APOSOR452019-1G APOSOR452019-500MG
4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine 97%
4-(1-Methylethyl)-L-phenylalanine
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860653
Núm. CAS: 216007-00-0