4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR45202-1G OR45202-250MG
APOSOR45202-1GEA 696 EUR
APOSOR45202-1G APOSOR45202-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formula: C₈H₇NS
MW: 149,213 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28059592
Núm. CAS: 1823927-97-4
UN: 1993
ADR: 3,III