(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452021-1G OR452021-500MG
APOSOR452021-1GEA 654 EUR
APOSOR452021-1G APOSOR452021-500MG
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565737
Núm. CAS: 81177-54-0