5-Methyl-L-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452022-1G OR452022-250MG
APOSOR452022-1GEA 607 EUR
APOSOR452022-1G APOSOR452022-250MG
5-Methyl-L-tryptophan 97%
5-Methyl-L-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01677297
Núm. CAS: 154-06-3