N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452023-1G OR452023-250MG OR452023-500MG
APOSOR452023-1GEA 870 EUR
APOSOR452023-1G APOSOR452023-250MG APOSOR452023-500MG
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan
Formula: C₁₇H₂₂N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565746
Núm. CAS: 114873-09-5