7-Methyl-L-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(7-Me)-OH
OR452024-250MG
APOSOR452024-250MGEA 149 EUR
APOSOR452024-250MG
7-Methyl-L-tryptophan 97%
7-Methyl-L-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797706
Núm. CAS: 33468-36-9