4-Methyl-L-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452025-250MG OR452025-500MG OR452025-100MG OR452025-1G
APOSOR452025-250MGEA 328 EUR
APOSOR452025-250MG APOSOR452025-500MG APOSOR452025-100MG APOSOR452025-1G
4-Methyl-L-tryptophan 97%
4-Methyl-L-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797707
Núm. CAS: 33468-33-6