4-Bromo-L-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452027-250MG OR452027-500MG
APOSOR452027-250MGEA 438 EUR
APOSOR452027-250MG APOSOR452027-500MG
4-Bromo-L-tryptophan 97%
4-Bromo-L-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565749
Núm. CAS: 52448-16-5