4-Chloro-DL-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452029-1G OR452029-250MG OR452029-500MG
APOSOR452029-1GEA 0 EUR
APOSOR452029-1G APOSOR452029-250MG APOSOR452029-500MG
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
4-Chloro-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09756722
Núm. CAS: 118244-93-2