5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR45203-1G OR45203-250MG
APOSOR45203-1GEA 696 EUR
APOSOR45203-1G APOSOR45203-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formula: C₈H₆BrNS
MW: 228,109 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32219465
Núm. CAS: 2301170-03-4