4-Chloro-L-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
H-Trp(4-Cl)-OH
OR452030-1G
OR452030-250MG
APOSOR452030-1GEA
340
EUR
APOSOR452030-1G
APOSOR452030-250MG
4-Chloro-L-tryptophan 97%
4-Chloro-L-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ MW: 238,67 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797630 Núm. CAS: 52448-14-3 |