4-Chloro-D-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452031-1G OR452031-250MG OR452031-500MG
APOSOR452031-1GEA 980 EUR
APOSOR452031-1G APOSOR452031-250MG APOSOR452031-500MG
4-Chloro-D-tryptophan 97%
4-Chloro-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238,67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565751
Núm. CAS: 27542-41-2