2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452032-1G OR452032-250MG OR452032-500MG
APOSOR452032-1GEA 654 EUR
APOSOR452032-1G APOSOR452032-250MG APOSOR452032-500MG
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formula: C₁₅H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07372093
Núm. CAS: 887502-03-6