Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452035-1G OR452035-250MG OR452035-500MG
APOSOR452035-1GEA 1050 EUR
APOSOR452035-1G APOSOR452035-250MG APOSOR452035-500MG
Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formula: C₂₀H₂₃NO₄
MW: 341,401 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07372097
Núm. CAS: 608528-91-2