1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452036-1G OR452036-250MG OR452036-500MG
APOSOR452036-1GEA 1050 EUR
APOSOR452036-1G APOSOR452036-250MG APOSOR452036-500MG
1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid 97%
1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₂₆H₃₀N₂O₆
MW: 466,526 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683125
Núm. CAS: 368866-21-1