4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR452038-1G OR452038-250MG OR452038-500MG
APOSOR452038-1GEA 654 EUR
APOSOR452038-1G APOSOR452038-250MG APOSOR452038-500MG
4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
4-Chloro-DL-homophenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07372176
Núm. CAS: 225233-78-3