Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
OR452040-1G
APOSOR452040-1GEA 393 EUR
APOSOR452040-1G
Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine 97%
Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀BrNO₄
MW: 466,324 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428038
Núm. CAS: 517905-85-0